Principaux documents
ENAH5802DCC3
Enamine
1,3-bis[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.59
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-bis(4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C25H36N4O3/c1-31-24-9-5-3-7-22(24)28-15-11-26(12-16-28)19-21(30)20-27-13-17-29(18-14-27)23-8-4-6-10-25(23)32-2/h3-10,21,30H,11-20H2,1-2H3
Clé InChI
UWIDBJSDFDLNJC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436840
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436840