Principaux documents
ENAH38A2DAF1
Enamine
(6-methoxypyrimidin-4-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.08
Numéro MDL:
Iupac Name
(6-methoxypyrimidin-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.2ClH/c1-10-6-2-5(3-7)8-4-9-6;;/h2,4H,3,7H2,1H3;2*1H
Clé InChI
NXTIJFRQWKQEIA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354341
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354341