Key Documents
ENAH38A2D9D5
Enamine
N-(2-hydroxyphenyl)benzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.29
Numéro MDL:
Pf
141-143
Iupac Name
N-(2-hydroxyphenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H11NO3S/c14-12-9-5-4-8-11(12)13-17(15,16)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13-14H
Clé InChI
SQARMCGNIUBXAJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352293
Melting Point
141-143
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352293