Principaux documents
ENAH38A2CE34
Enamine
5-(pentafluoroethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.12
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(perfluoroethoxy)picolinic acid
Inchi Code
1S/C8H4F5NO3/c9-7(10,11)8(12,13)17-4-1-2-5(6(15)16)14-3-4/h1-3H,(H,15,16)
Clé InChI
QSHQUHJHYBPPMD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6749015
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6749015