Principaux documents
ENAH38A2CDA4
Enamine
3-hydroxy-5-phenylpyrrolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.2
Numéro MDL:
Pf
150-155
Iupac Name
3-hydroxy-5-phenylpyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-9-6-8(11-10(9)13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9,12H,6H2,(H,11,13)
Clé InChI
DOPBZSBDIOOTRP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746252
Melting Point
150-155
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746252