Documents
ENAH38A2BD0E
Enamine
tert-butyl 3-(carbamothioylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-thioureidopyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19N3O2S/c1-10(2,3)15-9(14)13-5-4-7(6-13)12-8(11)16/h7H,4-6H2,1-3H3,(H3,11,12,16)
Clé InChI
PISYGKLLDBGIHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365217
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365217