Principaux documents
ENAH3155243C
Enamine
acetic acid; hexanimidamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.24
Numéro MDL:
Iupac Name
hex-1-ene-1,1-diamine acetate
Inchi Code
1S/C6H14N2.C2H4O2/c1-2-3-4-5-6(7)8;1-2(3)4/h5H,2-4,7-8H2,1H3;1H3,(H,3,4)
Clé InChI
OJETVOXGFQQDSO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745205
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745205