Principaux documents
ENAH3155230B
Enamine
3-(3-hydroxyazetidin-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.66
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-hydroxyazetidin-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO3.ClH/c10-7-3-9(4-7)6-1-5(2-6)8(11)12;/h5-7,10H,1-4H2,(H,11,12);1H
Clé InChI
APIDSIDXEBXPMQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743457
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743457