Principaux documents
ENAH31551FE7
Enamine
4-(4-bromo-2-fluorophenyl)piperidine-2,6-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.1
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-bromo-2-fluorophenyl)-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C11H9BrFNO2/c12-7-1-2-8(9(13)5-7)6-3-10(15)14-11(16)4-6/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,14,15,16)
Clé InChI
ASZWNSXBWJXLSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734925
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734925