Principaux documents
ENAH31551FB5
Enamine
imidazo[1,2-c]quinazolin-5-amine hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.11
Numéro MDL:
Iupac Name
imidazo[1,2-c]quinazolin-5-amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C10H8N4.BrH/c11-10-13-8-4-2-1-3-7(8)9-12-5-6-14(9)10;/h1-6H,(H2,11,13);1H
Clé InChI
WFQAYTINNPHLBJ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736155
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736155