Principaux documents
ENAH31551DA7
Enamine
5-(ethylamino)pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(ethylamino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-2-10-7-3-6(8(11)12)4-9-5-7/h3-5,10H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
YWFWLSVLSJBYTR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734313
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734313