Principaux documents
ENAH31551C58
Enamine
3-[(1E)-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.16
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(1E)-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]phenylamine
Inchi Code
1S/C9H8F3N/c10-9(11,12)5-4-7-2-1-3-8(13)6-7/h1-6H,13H2/b5-4+
Clé InChI
BQFIOMLWMDHUFY-SNAWJCMRSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732601
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732601