Documents
ENAH31551951
Enamine
1-(pyridin-2-yl)hex-5-yn-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(pyridin-2-yl)hex-5-yn-1-ol
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-2-3-4-8-11(13)10-7-5-6-9-12-10/h1,5-7,9,11,13H,3-4,8H2
Clé InChI
BCRPJVDWSMWAKT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6314202
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6314202