Principaux documents
ENAH3155188E
Enamine
3-cyclopentyl-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopentyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-2-4-7(3-1)8-5-6-9-10-8/h5-7H,1-4H2,(H,9,10)
Clé InChI
DTJJREHRTQMDJV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3218596
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3218596