Principaux documents
ENAH3155184D
Enamine
3-ethyl-3-methylazetidine-1-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethyl-3-methylazetidine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H14N2O/c1-3-7(2)4-9(5-7)6(8)10/h3-5H2,1-2H3,(H2,8,10)
Clé InChI
WGVSBLXJMHDRFI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2987643
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2987643