Principaux documents
ENAH3155182D
Enamine
2-(methoxymethyl)pyrimidin-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(methoxymethyl)-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-10-4-6-8-2-5(7)3-9-6/h2-3H,4,7H2,1H3
Clé InChI
TVEDAWOKIXFICD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2958058
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2958058