Key Documents
ENAH304DC666
Enamine
4-(4-chlorophenyl)butan-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.68
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-chlorophenyl)-2-butanamine
Inchi Code
1S/C10H14ClN/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h4-8H,2-3,12H2,1H3
Clé InChI
FYNLOGUCRBHVEG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1229337