Documents
ENAH30479EA8
Enamine
2-{4'-tert-butyl-4-oxo-3,4-dihydrospiro[1-benzopyran-2,1'-cyclohexan]-7-yloxy}acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.42
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4'-tert-butyl-4-oxospiro[chroman-2,1'-cyclohexane]-7-yloxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C20H26O5/c1-19(2,3)13-6-8-20(9-7-13)11-16(21)15-5-4-14(10-17(15)25-20)24-12-18(22)23/h4-5,10,13H,6-9,11-12H2,1-3H3,(H,22,23)
Clé InChI
WANGOBMTSMKKGJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303058