Documents
ENAH30477122
Enamine
2-[2-(4-ethylphenyl)ethoxy]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro MDL:
Iupac Name
[2-(4-ethylphenyl)ethoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-2-10-3-5-11(6-4-10)7-8-15-9-12(13)14/h3-6H,2,7-9H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
VATRGRHFPTXRAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
92
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262969