Key Documents
ENAH30476D8E
Enamine
5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.15
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7N3O2/c11-7(12)6-9-2-4-1-8-3-5(4)10-6/h2,8H,1,3H2,(H,11,12)
Clé InChI
UOEYCOVSXSVWIS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261297