Principaux documents
ENAH30463987
Enamine
[(3,4-diethoxyphenyl)methyl](propyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.34
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3,4-diethoxybenzyl)-N-propylamine
Inchi Code
1S/C14H23NO2/c1-4-9-15-11-12-7-8-13(16-5-2)14(10-12)17-6-3/h7-8,10,15H,4-6,9,11H2,1-3H3
Clé InChI
ZYZAWPKVEFFDSO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40671