Principaux documents
ENAH30463522
Enamine
3-(3,4-dimethoxyphenyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.3
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3,4-dimethoxyphenyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C17H14O5/c1-20-14-6-4-10(8-16(14)21-2)13-7-11-3-5-12(18)9-15(11)22-17(13)19/h3-9,18H,1-2H3
Clé InChI
DEMDRGFMSDURSV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37036