Principaux documents
ENAH3045A466
Enamine
2-amino-1,2-diphenylethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-1,2-diphenylethanone
Inchi Code
1S/C14H13NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,15H2
Clé InChI
LKPGGRAYFGWREN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146131