Principaux documents
ENAH30454427
Enamine
5-bromo-1,1,1-trifluoro-4-(morpholin-4-yl)pent-3-en-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.09
Iupac Name
(3E)-5-bromo-1,1,1-trifluoro-4-(4-morpholinyl)-3-penten-2-one
Inchi Code
1S/C9H11BrF3NO2/c10-6-7(5-8(15)9(11,12)13)14-1-3-16-4-2-14/h5H,1-4,6H2/b7-5+
Clé InChI
GXJOWVIDQBCAPP-FNORWQNLSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10342