Documents
ENAH3036836F
Enamine
3-(dimethylamino)cyclopentan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(dimethylamino)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-8(2)6-3-4-7(9)5-6/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
SVXFBXWDCXIWHZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1244464
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1244464