Principaux documents
ENAH30361879
Enamine
tert-butyl N-(3-chloro-2-fluoro-6-methoxyphenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.71
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-chloro-2-fluoro-6-methoxyphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H15ClFNO3/c1-12(2,3)18-11(16)15-10-8(17-4)6-5-7(13)9(10)14/h5-6H,1-4H3,(H,15,16)
Clé InChI
CJVPIGCLAPCJOU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512859
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512859