Principaux documents
ENAH30361820
Enamine
methyl (2S)-2-isocyano-4-methylpentanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.2
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (S)-2-isocyano-4-methylpentanoate
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-6(2)5-7(9-3)8(10)11-4/h6-7H,5H2,1-2,4H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
ZWTPUHSQAWCFFP-ZETCQYMHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512540
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512540