Key Documents
ENAH3035EBCA
Enamine
1-methyl-1-azaspiro[4.4]nonan-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-1-azaspiro[4.4]nonan-3-amine
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-11-7-8(10)6-9(11)4-2-3-5-9/h8H,2-7,10H2,1H3
Clé InChI
GZEINMMXFIRSHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501560
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501560