Principaux documents
ENAH3035E6D3
Enamine
3-bromo-2-chloro-6-(difluoromethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.45
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-6-(difluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrClF2N/c7-3-1-2-4(6(9)10)11-5(3)8/h1-2,6H
Clé InChI
BLLVLEFBHDUOQV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497532
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497532