Principaux documents
ENAH3035E573
Enamine
rac-(1R,4R,5R)-5-hydroxybicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,4R,5R)-5-hydroxybicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-6-2-4-1-5(6)3-7(4)9/h4-6,8H,1-3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
MEKPWSWDFQIUGH-HSUXUTPPSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496142
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496142