Principaux documents
ENAH3035E40F
Enamine
tert-butyl 3-oxo-7-oxa-1-azaspiro[4.4]nonane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-7-oxa-1-azaspiro[4.4]nonane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-7-9(14)6-12(13)4-5-16-8-12/h4-8H2,1-3H3
Clé InChI
CZZKIJGSOVUQKH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494901
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494901