Key Documents
ENAH3035E1EA
Enamine
3-azabicyclo[4.3.1]decane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.7
Numéro MDL:
Iupac Name
3-azabicyclo[4.3.1]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c1-2-8-4-5-10-7-9(3-1)6-8;/h8-10H,1-7H2;1H
Clé InChI
REJJDCCQWGFRFC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493064
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493064