Principaux documents
ENAH3035DEAE
Enamine
rac-(2R,4R)-1,2-dimethylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.67
Numéro MDL:
Iupac Name
(2R,4R)-1,2-dimethylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6-5-7(8(10)11)3-4-9(6)2;/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);1H/t6-,7-;/m1./s1
Clé InChI
OQHFZECFUQVVFE-ZJLYAJKPSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490085
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490085