Principaux documents
ENAH3035DDF8
Enamine
6-methyl-3-oxa-6-azabicyclo[3.1.0]hexane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.13
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methyl-3-oxa-6-azabicyclo[3.1.0]hexane
Inchi Code
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-7-3-5(4)6/h4-5H,2-3H2,1H3
Clé InChI
WVWSMZDWFRYRCL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488066