Principaux documents
ENAH3035DD6A
Enamine
4-[({[(pyridin-3-yl)methoxy]carbonyl}amino)methyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.29
Numéro MDL:
Pf
206-208
Iupac Name
4-({[(3-pyridinylmethoxy)carbonyl]amino}methyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H14N2O4/c18-14(19)13-5-3-11(4-6-13)9-17-15(20)21-10-12-2-1-7-16-8-12/h1-8H,9-10H2,(H,17,20)(H,18,19)
Clé InChI
HZUDHRTWQOKGOX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482037
Melting Point
206-208
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482037