Documents
ENAH3035D1F0
Enamine
1-iodo-2-isocyanobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.02
Numéro MDL:
Pf
42-43
Iupac Name
1-iodo-2-isocyanobenzene
Inchi Code
1S/C7H4IN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H
Clé InChI
LRVUESGQPSOZCA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1176891
Melting Point
42-43
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1176891