Principaux documents
ENAH3035CC50
Enamine
4-ethyl-N-methylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-ethylphenyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h4-7,10H,3H2,1-2H3
Clé InChI
YHWQJTNMKZWBBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59270
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59270