Principaux documents
ENAH2C558816
Enamine
tert-butyl 5-bromopentanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.14
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-bromopentanoate
Inchi Code
1S/C9H17BrO2/c1-9(2,3)12-8(11)6-4-5-7-10/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
UYDIIUHJHUZDME-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486861
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486861