Principaux documents
ENAH2C5587C4
Enamine
3-bromopyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.48
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromopyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8BrN.ClH/c5-4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2;1H
Clé InChI
GCKYGRPMTUNGBJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487579
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487579