Principaux documents
ENAH2C5587BE
Enamine
4-hydroxy-2-phenylquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-2-phenyl-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H11NO3/c18-15-11-8-4-5-9-12(11)17-14(13(15)16(19)20)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,17,18)(H,19,20)
Clé InChI
QGZKGXFOXVYJQE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487537
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487537