Principaux documents
ENAH2C55870F
Enamine
1-benzyl-3-bromo-1H-indazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.16
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-bromo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C14H11BrN2/c15-14-12-8-4-5-9-13(12)17(16-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
Clé InChI
DHBHSJONHUNOBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488978
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488978