Principaux documents
ENAH2C5584DF
Enamine
3-[3-(aminomethyl)phenyl]benzoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.72
Numéro MDL:
Iupac Name
3'-(aminomethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H13NO2.ClH/c15-9-10-3-1-4-11(7-10)12-5-2-6-13(8-12)14(16)17;/h1-8H,9,15H2,(H,16,17);1H
Clé InChI
JZAWCZWUWGOLGL-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486563
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486563