Principaux documents
ENAH2C55824A
Enamine
N-[(2,4-difluorophenyl)methyl]pyrido[2,3-b]pyrazin-6-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.26
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2,4-difluorobenzyl)pyrido[2,3-b]pyrazin-6-amine
Inchi Code
1S/C14H10F2N4/c15-10-2-1-9(11(16)7-10)8-19-13-4-3-12-14(20-13)18-6-5-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19,20)
Clé InChI
VHWMJCATPSJSQD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482526
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482526