Key Documents
ENAH2C5580B9
Enamine
(4-chlorophenyl)(3,4-difluorophenyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.68
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(3,4-difluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H10ClF2N/c14-10-4-1-8(2-5-10)13(17)9-3-6-11(15)12(16)7-9/h1-7,13H,17H2
Clé InChI
XDZAZPSMRRQAGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478830
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478830