Principaux documents
ENAH2C557F9C
Enamine
[3-(difluoromethyl)cyclobutyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.62
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-(difluoromethyl)cyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2N.ClH/c7-6(8)5-1-4(2-5)3-9;/h4-6H,1-3,9H2;1H
Clé InChI
KPCWRDCQMZHACI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480804
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480804