Documents
ENAH2C557D0F
Enamine
(2,3-dichlorophenyl)(phenyl)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.11
Numéro MDL:
Pf
62-63
Iupac Name
(2,3-dichlorophenyl)(phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O/c14-11-8-4-7-10(12(11)15)13(16)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
Clé InChI
RLUFBDIRFJGKLY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478017
Melting Point
62-63
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478017