Principaux documents
ENAH2C557CD5
Enamine
2-[4-(methoxymethyl)pyrimidin-2-yl]ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-(methoxymethyl)pyrimidin-2-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H13N3O/c1-12-6-7-3-5-10-8(11-7)2-4-9/h3,5H,2,4,6,9H2,1H3
Clé InChI
YUDISKHKDSDHIP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477813
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477813