Principaux documents
ENAH2C557CB9
Enamine
(9H-fluoren-9-yl)methyl N-[(3S)-2-oxooxolan-3-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.35
Numéro MDL:
Pf
208-209
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl (3S)-2-oxotetrahydro-3-furanylcarbamate
Inchi Code
1S/C19H17NO4/c21-18-17(9-10-23-18)20-19(22)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,20,22)/t17-/m0/s1
Clé InChI
VVPJFGZZHSVGJF-KRWDZBQOSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477684
Melting Point
208-209
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477684