Key Documents
ENAH2C557BCC
Enamine
(2S)-2,3-dimethoxypropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.66
Numéro MDL:
Iupac Name
(S)-2,3-dimethoxypropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H11ClO4S/c1-9-3-5(10-2)4-11(6,7)8/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
NZRWKUFLBBONMX-YFKPBYRVSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476880
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476880