Key Documents
ENAH2C55796E
Enamine
sodium 6-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridazine-3-sulfinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.25
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 6-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridazine-3-sulfinate
Inchi Code
1S/C9H10N4O2S.Na/c1-6-5-7(2)13(12-6)8-3-4-9(11-10-8)16(14)15;/h3-5H,1-2H3,(H,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
UHYOZRVCNZIWCJ-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
-10
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472866
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472866